Learn More
4-Fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15408405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408405 1 g 1g
15418405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33320.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373921-14-2
Formule moléculaire C9H6F4O
Poids moléculaire (g/mol) 206.14
Numéro MDL MFCD22201063
Clé InChI FWHHVASQHPGQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 86277670
Nom IUPAC 4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES CC1=C(F)C(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 206.14
Pourcentage de pureté 97%