Learn More
Acide 4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458645 5 g 5g
15448645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458645 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33789.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-63-8
Formule moléculaire C9H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.139
Numéro MDL MFCD22201064
Clé InChI JBDVVWPLFZFUTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzoic acid
CID PubChem 86277671
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl) benzoïque
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.14
Pourcentage de pureté 97%