Learn More
Acide 4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %
Code produit 15438425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438425 1 g 1g
15448425 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33366.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-82-1
Formule moléculaire C10H8F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.166
Numéro MDL MFCD22201074
Clé InChI OEPYHPGEWLYDHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 2-4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid
CID PubChem 86277681
Nom IUPAC Acide 2-[4-fluoro-3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl]acétique
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 236.16
Pourcentage de pureté 97%