Learn More
4’-fluoro-3’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le 4′-fluoro-3′-méthylacétophénone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des bases.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4'-Fluoro-3'-methylacetophenone |
| Odeur | Characteristic |
| Indice de réfraction | 1.5128 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 152.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |