Learn More
4-Fluoro--méthylaniline,3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462857 5 g -
11472857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15482.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-69-7
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00025294
Clé InChI NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
CID PubChem 67981
Nom IUPAC 4-fluoro-3-méthylaniline
SMILES CC1=CC(N)=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylaniline
Point de fusion 32°C to 36°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 85°C to 86°C (9 mmHg)
Point d’éclair 95°C (203°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.537
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2935561
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%