Learn More
4-Fluoro-3-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-3-methylphenol |
| Point de fusion | 28°C to 32°C |
| Densité | 1.134 |
| Point d’ébullition | 76°C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | 96°C (204°F) |
| Odeur | Phenol-like |
| Indice de réfraction | 1.515 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Poids de la formule | 126.13 |
| Afficher plus |