Learn More
4-Fluoro-3-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359925
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359925 25 g 25g
11339925 1 g 1g
11349925 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19897.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-70-0
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00042296
Clé InChI RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
CID PubChem 2737394
Nom IUPAC 4-fluoro-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylphenol
Point de fusion 28°C to 32°C
Densité 1.134
Point d’ébullition 76°C (5 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.515
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 98%