Learn More
4-fluoro-3-méthylphénol, Thermo Scientific™
Code produit 10480704 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10480704 1 g Flacon en verre 1g
10102814 5 g Flacon en verre 5g
10577054 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10480704 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311950010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 452-70-0
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00042296
Clé InChI RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
CID PubChem 2737394
Nom IUPAC 4-fluoro-3-méthylphénol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-methylphenol
Point de fusion 32.0°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(F)OH
Indice de réfraction 1.5125 to 1.5145 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.