Learn More
Acide 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15407565 250 mg 250mg
15497555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407565 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26154.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 878572-17-9
Formule moléculaire C8H3F4NO4
Poids moléculaire (g/mol) 253.109
Numéro MDL MFCD08282778
Clé InChI XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
CID PubChem 24721083
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3-nitro-5-(trifluorométhyl) benzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 120°C to 124°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 253.11
Pourcentage de pureté 97%