Learn More
Acide 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30406664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF40291850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 878572-17-9
Formule moléculaire C8H3F4NO4
Poids moléculaire (g/mol) 253.11
SMILES OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Poids de la formule 252.9998