Learn More
4’-Fluoro-3’-nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180662 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10180662 25 g Flacon en verre 25g
10088901 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10180662 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 400-93-1
Formule moléculaire C8H6FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.14
Numéro MDL MFCD00115369
Clé InChI PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
CID PubChem 2734612
Nom IUPAC 1-(4-fluoro-3-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 46°C to 50°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 183.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.