Learn More
4-Fluoro-3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428316
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11428316 500 g 500g
11408316 25 g 25g
11418316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11428316 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15371.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-3-nitroaniline is used in the preparation of commercial hair dyes. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-fluoro-3-nitroaniline est utilisée dans la préparation de teintures pour cheveux vendues dans le commerce. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 364-76-1
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00007833
Clé InChI LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
CID PubChem 67768
ChEBI CHEBI:48642
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitroaniline
Point de fusion 94°C to 98°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Quantité 500 g
Beilstein 2210199
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 98%