Learn More
4-Fluoro-3-nitroaniline, TRC
Code produit 30402387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6219505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitroaniline
CAS 364-76-1
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Quantité 5 g
Synonyme 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293
Formule InChI InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 156.11