Learn More
4-fluoro-3-nitroanisole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448118 1 g 1g
15468118 250 mg 250mg
15458118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15448118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61554.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 61324-93-4 | C7H6FNO3 | 171.127 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61324-93-4
Formule moléculaire C7H6FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 171.127
Numéro MDL MFCD11848442
Clé InChI ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
CID PubChem 565653
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthoxy-2-nitrobenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitroanisole
Quantité 1 g
Poids de la formule 171.13
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide