Learn More
4-fluoro-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10211193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10211193 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10211193 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02056DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4FNO3
Formule linéaire FC6H3(NO2)CHO
Numéro MDL MFCD01861388
Quantité 1 g
Synonyme 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
Clé InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 169.111
CID PubChem 598129
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 97%