Learn More
4-fluoro-3-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10716105 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716105 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10716105 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398820010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 45°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4FNO3
Formule linéaire FC6H3(NO2)CHO
Numéro MDL MFCD01861388
Quantité 1 g
Synonyme 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 169.11
CID PubChem 598129
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement