Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316579 5 g 5g
11306579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26181.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 42564-51-2 | Molecular Formula: C7H4FNO3 | Molecular Weight: 169.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42564-51-2
Formule moléculaire C7H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.111
Numéro MDL MFCD01861388
Clé InChI ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
CID PubChem 598129
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 44°C to 47°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 98%