Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480798 250 mg 250mg
15470798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54516.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 406233-31-6 | C6H5FN2O4S | 220.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 406233-31-6
Formule moléculaire C6H5FN2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 220.174
Numéro MDL MFCD08703185
Clé InChI FAYVDRRKPVJSPE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 16782487
Nom IUPAC 4-fluoro-3-nitrobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide
Quantité 250 mg
Synonyme 4-fluoro-3-nitro-benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene sulfonamide, 4-f luoro-3-nitrobenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-fluoro-3-nitro, 4-fluoranyl-3-nitro-benzenesulfonamide
Poids de la formule 220.18
Pourcentage de pureté 97%