Learn More
Acide 4-Fluoro-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459722 5 g 5g
11469722 25 g 25g
11479722 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459722 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10800.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 453-71-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00007058
Clé InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
CID PubChem 67987
Nom IUPAC acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 121°C to 126°C
Point d’ébullition 92°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2107562
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid