Learn More
Acide 4-Fluoro-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479722 100 g 100g
11459722 5 g 5g
11469722 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479722 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10800.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 453-71-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00007058
Clé InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
CID PubChem 67987
Nom IUPAC acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 121°C to 126°C
Point d’ébullition 92°C (15 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 2107562
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%