Learn More
Acide 4-Fluoro-3-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10430921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10430921 5 g Flacon en verre 5g
10783583 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430921 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305060050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 453-71-4
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00007058
Clé InChI BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
CID PubChem 67987
Nom IUPAC acide 4-fluoro-3-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 120.0°C to 126.0°C
Couleur Cuivré à Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)CO2H
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux