Learn More
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluorure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216930 5 g Flacon en verre -
10127753 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10216930 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 200610050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 367-86-2
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00007059
Clé InChI HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67778
Nom IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4900g/mL
Point d’ébullition 92°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(NO2)CF3
Indice de réfraction 1.4610 to 1.463
Quantité 5 g
Beilstein 05, IV, 853
Gravité spécifique 1.49
Poids de la formule 209.1
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.