Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464217 500 g 500g
11444217 25 g 25g
11454217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19676.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride is used in the pre-column derivatization technique for HPLC with UV/VIS spectrophotometric detection of polyamines. It may be used as derivatization reagent for the HPLC determination of polyamines. It was also used in the synthesis of 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids.
  • [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids3
  • 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluorure est utilisé dans la technique de dérivatisation pré-colonne pour HPLC avec détection spectrophotométrique UV / VISIBLE des polyamines. Il peut être utilisé comme réactif de dérivatisation pour la détermination HPLC des polyamines. Il a également été utilisé dans la synthèse du 2-nitro-4-trifluorométhylphénylhydrazine, réactif de dérivatisation pour les composés du 1,2-diol et les oxostéroïdes. • [3-(2-nitro-4-trifluorométhylphényl)aminophényl]dihydroxyborane, réactif de dérivatisation pour les composés du 1,2-diol et les oxostéroïdes 3 • 1-(3-chlorophényl)-5-trifluorométhyl-3-hydrobenzimidazol-2-one
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-86-2
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00007059
Clé InChI HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67778
Nom IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Densité 1.494
Point d’ébullition 91°C to 92°C (15 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.462
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1880508
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 209.1
Pourcentage de pureté 97%