Learn More
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorure, TRC
Code produit 30390081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30390081 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF4895255G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
CAS 367-86-2
Formule moléculaire C7 H3 F4 N O2
Quantité 5 g
Synonyme 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-2-nitro-4-trifluoromethylbenzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 3-Nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-nitrobenzofluoride, 4-Trifluoromethyl-2-nitro-1-fluorobenzene, NSC 10303, α,α,α,4-Tetrafluoro-3-nitrotoluene
Formule InChI InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-fluoro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Poids de la formule 209.01