Learn More
4-Fluoro-3-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409958 25 g 25g
15419958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15409958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63317.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 446-11-7
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00007060
Clé InChI OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
CID PubChem 136287
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthyl-2-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Couleur Rouge à marron
Point d’ébullition 241°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2253853
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide