Learn More
4-Fluoro-3-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-3-nitrotoluene |
| Couleur | Rouge à marron |
| Point d’ébullition | 241°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Beilstein | 2253853 |
| Poids de la formule | 155.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Liquide |