Learn More
4-fluoro-3-phénoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15447708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447708 25 g 25g
15437708 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61202.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68359-57-9
Formule moléculaire C13H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.21
Numéro MDL MFCD01318148
Clé InChI JDICMOLUAHZVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-phenoxy, m-phenoxy-p-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-5-formyldiphenyl ether, 4-fluoro-3-phenoxy benzaldehyde, pubchem14130, 3-phenoxy-4fluorobenzaldehyde, ksc497q9b, 3-phenoxy-4-fluorobenzaldehyde, 3-phenoxy-4-fluoro-benzaldehyde
CID PubChem 110068
Nom IUPAC 4-fluoro-3-phénoxybenzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(C=O)C=C1OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Couleur Incolore
Densité 1.209 g/mL
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 25 g
Numéro UN UN3082
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide