Learn More
Acide 4-fluoro-3-phénoxybenzoïque, TRC
Code produit 30392259
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30392259 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF772790250MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-phenoxy benzoic acid
CAS 77279-89-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C13 H9 F O3
Quantité 250 mg
Synonyme 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, FCR 3191, FPBA, Benzoic acid, 4-fluoro-3-phenoxy-
Formule InChI InChI=1S/C13H9FO3/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(Oc2ccccc2)c1
Nom IUPAC Acide 4-fluoro-3-phénoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 232.21
Poids de la formule 232.0536
Pourcentage de pureté >95