Learn More
Acide 4-Fluoro-3-(tétrazol-5-yl)phénylboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11956751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11956751 1 g 1g
11966751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445460010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1009303-56-3
Formule moléculaire C7H6BFN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.96
Numéro MDL MFCD13176533
Clé InChI FELFJHZMQYCKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid
CID PubChem 11287236
Nom IUPAC [4-fluoro-3-(2H-tétrazol-5-yl)phényl]acide boronique
SMILES OB(O)C1=CC(C2=NNN=N2)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.96
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement