Learn More
4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11499736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499736 1 g 1g
11409746 5 g 5g
11344729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499736 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20256.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67515-59-7
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.113
Numéro MDL MFCD00061284
Clé InChI CQZQCORFYSSCFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 5-cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem2743
CID PubChem 144255
Nom IUPAC 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 67°C to 69°C
Point d’ébullition 193°C to 195°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1960344
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté ≥98%