Learn More
Acide 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)cinnamique, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11440008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440008 1 g 1g
11450008 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22940.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 239463-90-2
Formule moléculaire C10H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 234.15
Numéro MDL MFCD00236298
Clé InChI DESJUJUEXMNIGB-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 4-fluoro-3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, pubchem8431, 3-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, e-3-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-fluoranyl-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 5702897
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl]prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Point de fusion 141°C to 144°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.15
Pourcentage de pureté ≥97%