Learn More
Bromure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)phénacyle, Thermo Scientific™
Code produit 10139679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10139679 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10139679 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00240DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H5BrF4O
Quantité 1 g
Synonyme 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
Clé InChI BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4-fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 285.036
CID PubChem 2778787
Poids de la formule 285.04
Pourcentage de pureté 95%