Learn More
4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10786075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10786075 10 g Flacon en verre ambré 10g
10200063 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10786075 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB08542EA
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 113269-06-0
Formule moléculaire C6H6FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.131
Clé InChI QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3782733
Nom IUPAC 4-fluoro-5-nitrobenzène-1,2-diamine
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Synonyme 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Poids de la formule 171.13
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique