Learn More
4-fluoro-7-nitrobenzofurazane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10237513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10237513 5 mg Flacon en verre 5mg
10126800 25 mg Flacon en verre 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10237513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415450050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29270-56-2 | C6H2FN3O3 | 183.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29270-56-2
Formule moléculaire C6H2FN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 183.1
Numéro MDL MFCD00010196
Clé InChI PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
CID PubChem 122123
Nom IUPAC 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol
Poids de la formule 183.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.