Learn More
4-fluoro-7-nitrobenzofurazane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483939 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61336.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Utile pour le marquage fluorescent des acides aminés et des amines en HPLC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chloro-7-nitrobenzofurazana (NBD-chlorure) a été utilisé dans les études suivantes : synthèse de dérivés de phospholipides fluorescents, de la NBD-didécanoylphosphatidyléthanolamine, synthèse de l’hydroxynaphtofurazane fonctionnalisé, spectrophotométrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
CAS 29270-56-2
Point de fusion 53°C to 57°C
Couleur Jaune
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule moléculaire C6H2FN3O3
Numéro MDL MFCD00010196
Quantité 100 mg
Beilstein 1077571
Synonyme 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
Informations sur la solubilité It is soluble in DMSO,DMF,CH3OH,CH3CN and CHCl3.
Clé InChI PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Poids moléculaire (g/mol) 183.098
CID PubChem 122123
Poids de la formule 183.1
Forme physique Poudre