Learn More
4-fluoro-alpha-méthylstyrène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458126 10 g 10g
11468126 50 g 50g
11478126 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14147.09
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-40-3
Formule moléculaire C9H9F
Poids moléculaire (g/mol) 136.169
Numéro MDL MFCD00042297
Clé InChI VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
CID PubChem 67690
Nom IUPAC 1-Fluoro-4-prop-1-èn-2-ylbenzène
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Densité 1.009
Point d’ébullition 183°C
Point d’éclair 53°C (127°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2039696
Poids de la formule 136.17
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-(isopropenyl)benzene