Learn More
Chlorure de 4-fluoro-alpha-toluènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15404207 250 mg 250mg
15494197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31605.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 103360-04-9 | C7H6ClFO2S | 208.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103360-04-9
Formule moléculaire C7H6ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.631
Numéro MDL MFCD01631930
Clé InChI UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-fluorobenzylsulfonyl chloride, 4-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-fluorophenyl methyl sulfonyl chloride, chloro 4-fluorophenyl methyl sulfone, 4-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 4-fluoro, 4-fluoro-phenyl-methane sulfonyl chloride, pubchem10056
CID PubChem 2759108
Nom IUPAC Chlorure de (4-fluorophényl)méthanesulfonyl
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 58°C to 61°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 208.64
Pourcentage de pureté 97%