Learn More
4-fluoro-DL-phénylglycine, 97 %
Code produit 11319555
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319555 1 g 1g
11329555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18932.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7292-73-1
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.16
Numéro MDL MFCD00066444,MFCD00042727
Clé InChI JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
CID PubChem 98313
Nom IUPAC Acide2-amino-2-(4-fluorophényl)acétique
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-DL-phenylglycine
Point de fusion >300°C
Beilstein 2804849
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.16
Pourcentage de pureté 97%