Learn More
4-Fluoro-DL-α -phénylglycine, 98+%, Thermo Scientific™
Code produit 10454853 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10454853 5 g Flacon en verre 5g
10139712 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10454853 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7292-73-1
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.16
Numéro MDL MFCD00066444,MFCD00042727
Clé InChI JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
CID PubChem 98313
Nom IUPAC Acide2-amino-2-(4-fluorophényl)acétique
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH(NH2)COOH
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement