Learn More
4-fluoro-N-(4-méthoxybenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)aniline |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 231.27 |
| Pourcentage de pureté | 97% |