Learn More
4-Fluoro-N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490678 1 g 1g
15400688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54369.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 405-66-3 | C8H10FN | 139.173 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405-66-3
Formule moléculaire C8H10FN
Poids moléculaire (g/mol) 139.173
Numéro MDL MFCD03839848
Clé InChI SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-fluorobenzylamine, 4-fluoro-n-methylbenzylamine, 4-fluoro-benzyl-methyl-amine, 1-4-fluorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-fluorobenzyl-n-methylamine, 4-fluoro-n-methyl benzylamine, 4-fluorophenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-fluoro-n-methyl, 1-4-fluorophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-1aek3
CID PubChem 736860
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Densité 1.056
Point d’ébullition 180°C to 181°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté 97%