Learn More
4-Fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490009 250 mg 250mg
15470009 1 g 1g
15480009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63357.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69261-01-4
Formule moléculaire C8H9FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Numéro MDL MFCD04116334
Clé InChI RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline
CID PubChem 16440018
Nom IUPAC 4-fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide