Learn More
4-Fluoro-N-phénylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15494428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494428 500 mg 500mg
15484428 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494428 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58074.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366-63-2
Formule moléculaire C13H10FNO
Poids moléculaire (g/mol) 215.227
Numéro MDL MFCD00055240
Clé InChI FIEGRQABVBXYQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorobenzanilide, 4-fluoro-n-phenyl-benzamide, n-phenyl-4-fluorobenzamide, 4-fluorophenyl-n-benzamide, 4-fluoro-n∼1∼-phenylbenzamide, fiegrqabvbxyqt-uhfffaoysa
CID PubChem 96095
Nom IUPAC 4-fluoro-N-phénylbenzamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N-phenylbenzamide
Quantité 500 mg
Poids de la formule 215.23
Pourcentage de pureté 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.