Learn More
Ester pinacol d’acide 4-fluoro-trans-bêta-styrylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497765
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497765 1 g 1g
15417775 250 mg 250mg
15407775 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30578.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 504433-86-7 | C14H18BFO2 | 248.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504433-86-7
Formule moléculaire C14H18BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 248.10
Numéro MDL MFCD12546189
Clé InChI ZJRAXVMUDOVAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-2-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-fluorophenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-p-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-4-fluorostyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-trans-2-4-fluorophenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
CID PubChem 11207378
Nom IUPAC 2-[(E)-2-(4-fluorophényl)éthényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C=CC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.11
Pourcentage de pureté 97%