Learn More
4-Fluoroaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Fluoroaniline-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1093659-81-4 |
| Formule moléculaire | C6 D4 H2 F N |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-fluoro- (ACI), 4-Fluorobenzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 4-Fluoro-2,3,5,6-tetradeuterioaniline, 4-Fluoroaniline-2,3,5,6-d4, 4-Fluoroaniline-2,3,5,6-D4, 4-Fluoroaniline-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(F)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradeutéro-4-fluoroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.1416 |
| Poids de la formule | 115.0735 g/mol |
| Afficher plus |