Learn More
4-fluoroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677763 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677763 25 mL Flacon en verre 25mL
10172480 100 mL Flacon en verre 100mL
10040970 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10677763 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119290250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-40-4
Formule moléculaire C6H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 111.12
Numéro MDL MFCD00007829
Clé InChI KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
CID PubChem 9731
ChEBI CHEBI:28546
Nom IUPAC 4-fluoroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.9°C
Densité 1.1570g/mL
Point d’ébullition 187.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5385 to 1.5405
Quantité 25 mL
Beilstein 12, 597
Merck Index 15, 4200
Gravité spécifique 1.157
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,xylene alcohol,,carbon tetrachloride and diethyl ether
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.