Learn More
4-fluoroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457457 500 g 500g
11437457 25 g 25g
11447457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15597.36
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 371-40-4 | C6H6FN | 111.12 g/mol
It finds its application as an analytical reagent in the enzymic detection of glucose. It is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and plant growth regulators. It is employed as an intermediate for the production of Flumazenil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme réactif analytique dans la détection enzymatique du glucose. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de régulateurs de croissance végétale. Il est utilisé comme intermédiaire pour la production de flumazenil.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 371-40-4
Formule moléculaire C6H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 111.12
Numéro MDL MFCD00007829
Clé InChI KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
CID PubChem 9731
ChEBI CHEBI:28546
Nom IUPAC 4-fluoroaniline
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroaniline
Point de fusion -2°C
Densité 1.158
Point d’ébullition 186°C to 187°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.54
Quantité 500 g
Numéro UN UN2941
Beilstein 742030
Merck Index 14,4169
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté 99%