Learn More
4-fluoroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456236
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456236 25 g 25g
11466236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23048.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
4-Fluoroanisole is a raw material for medicine and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-fluoroanisole est une matière première pour les médicaments et l‘intermédiaire.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-60-9
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00000348
Clé InChI VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
CID PubChem 9987
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroanisole
Point de fusion -45°C
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1281425
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 99%