Learn More
4-fluoroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466236 100 g 100g
11456236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23048.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 459-60-9 | Molecular Formula: C7H7FO | Molecular Weight: 126.13 g/mol
4-Fluoroanisole is a raw material for medicine and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-fluoroanisole est une matière première pour les médicaments et l‘intermédiaire.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-60-9
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00000348
Clé InChI VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
CID PubChem 9987
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroanisole
Point de fusion -45°C
Densité 1.116
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.488
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1281425
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 99%