Learn More
4-fluoroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10376890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376890 25 mL Flacon en verre 25mL
10192190 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10376890 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 119310250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 459-60-9 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 459-60-9
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00000348
Clé InChI VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoroanisole, p-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy, p-fluoromethoxybenzene, p-methoxyfluorobenzene, 4-fluoroanisol, p-fluorophenyl methyl ether, anisole, p-fluoro, 1-fluoro-4-methoxy-benzene, 4-methoxyfluorobenzene
CID PubChem 9987
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoroanisole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -45°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1100g/mL
Point d’ébullition 157°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.4867 to 1.4887
Quantité 25 mL
Beilstein 06, I, 98
Gravité spécifique 1.11
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluoroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.